Learn More
Corning™ Agitador orbital LSE™ sin plataforma
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Enchufe del Reino Unido
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El agitador orbital Corning LSE satisface una gran variedad de aplicaciones de agitación y mezcla. Un potente motor sin escobillas y un mecanismo de agitador con contrapeso proporcionan un funcionamiento suave durante años sin problemas. Hay disponibles diferentes plataformas (se solicitan por separado) que se intercambian fácilmente.
- Dos opciones de plataforma de acero inoxidable
- Órbita de 19 mm para la aireación de cultivos y geles de tinción
- Gran pantalla digital con control de un solo mando
- Control digital de la velocidad y el tiempo de agitación
- Seguro para uso en salas frías o incubadoras
- Capacidad máxima: 4 x 1 l, 5 x 500 ml, 9 x 250 ml o 16 x 125 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Órbita | 19 mm |
| Intervalo de velocidad | De 20 a 300 rpm |
| Tensión | 230 V |
| Amperaje | 0,25 A |
| Tipo de tapón | Enchufe de la UE |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Material | Plataforma de acero inoxidable |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 312 X 255 X 130 mm |
| Altura (métrico) | 130 mm |
| Longitud (métrico) | 312 mm |
| Mostrar más |