Learn More
Corning™ Rotores de ángulo fijo LSE™
Código de producto. 11377681 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad:
18 x 1,5 mL
6 x 50 mL
12 x 15 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11377681
Marca: Corning™ 480137
Rotores con distintas configuraciones de capacidad y tamaño de tubos
Este es un rotor opcional para 6 tubos de 50 ml, para su uso con la centrífuga compacta Corning™ LSETM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotor
Capacidad 12 x 15 mL
Vel. máx 6.000 rpm
Para utilizar con (equipo) Centrífuga compacta Corning™ LSE™
Ángulo Fijo