Learn More
Corning™ Baño de agua digital LSE™, 6 l
Código de producto. p-6768053 Tienda Corning Productos
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
230 V, 50/60 Hz, 2,4 A
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15671312
Marca: Corning™ 6784
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El baño de agua digital Corning LSE es un baño de tamaño personal con cámara sin juntas que puede albergar hasta 6 l de agua o puede servir como baño seco cuando se utilizan gránulos térmicos.
  • Diseño compacto
  • Cámara y cubierta de acero inoxidable resistente a la corrosión
  • Potente calentador de 500 W programado mediante controlador LED digital
  • Control de temperatura preciso mediante termostato hidráulico
  • Cubierta de dos vertientes de acero inoxidable incluida, que ayuda a retener el calor y minimizar la evaporación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de controlador PID
Descripción Baño de agua
Capacidad (métrico) 6 L
Intervalo de temperatura Ambiente +5° a 99°C
Pantalla Digital LED
Dimensiones (Pr x An x Al) 29 x 38 x 23 cm (11,4 x 14,9 x 9,0 in)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 17 x 32 x 18 cm (6,7 x 12,6 x 6,9 in)
Anchura (imperial) 14,9 in
Anchura (imperial) interior Cámara: 12,6 in
Anchura (métrico) 38 cm
Anchura (métrico) interior 32 cm Cámara
Altura (imperial) 9,0 in
Altura (imperial) interior Cámara: 6,9 in
Altura (métrico) 23 cm
Altura (métrico) interior 18 cm
Fondo interior (imperial) Cámara: 6,7 in
Fondo (métrico) 29 cm
Fondo interior (métrico) 17 cm Cámara
Peso (imperial) 19 lb.
Peso (métrico) 8,6 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz, 2,4 A