Learn More
Descrizione
El agitador de microplacas digital Corning LSE ofrece control digital de la velocidad de agitación y el tiempo de ejecución. Se utiliza un solo mando de control para ajustar los parámetros y los valores se muestran en una pantalla grande de 3 dígitos. Una base resistente encierra el motor para un funcionamiento silencioso y sin vibraciones.
La plataforma de acero inoxidable incluida admite hasta 4 microplacas (pocillo estándar o profundo) y el agitador es seguro para su uso en entornos con temperatura controlada de 4 °C a 65 °C.
- Gran capacidad: procesamiento de hasta 4 microplacas
- Órbita de 3 mm para resuspender, homogeneizar o agitar vorticialmente
- Gran pantalla digital con control de velocidad y tiempo con un solo mando
- Apto para uso en salas frías o incubadoras
Specifica
Specifica
| Modelo | 6781-4 |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.