Learn More
Corning™ Calentador de baño seco digital LSE™
Código de producto. p-7079312 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
N.º de bloques:
1
2
Tensión:
230 V
230 V
Tipo de tapón:
Reino Unido
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de bloques Tensión Tipo de tapón unitSize
15795893 1 230 V UE cada uno
16824651 1 230 V Reino Unido -
15703732 2 230 V UE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15795893 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 6876SB
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Tapa de bloque
Los calentadores de baño seco digital LSE™ Corning™ están disponibles en configuraciones de un bloque, dos bloques o cuatro bloques y proporcionan una amplia escala de temperatura de hasta 150 °C, lo que hace que sean útiles para una gran variedad de aplicaciones de biología molecular, histología, clínicas, medioambientales y de laboratorios industriales.
Los calentadores de baño seco digital LSE Corning están disponibles en configuraciones de un bloque, dos bloques o cuatro bloques y proporcionan un amplio intervalo de temperatura de hasta 150 °C, lo que hace que sean útiles para una gran variedad de aplicaciones de biología molecular, histología, laboratorios clínicos, medioambientales e industriales. Se han diseñado para incorporar la mejor combinación de características, como la capacidad para bloques, doble pantalla y una sonda de temperatura externa que ofrece a los investigadores de ciencias de la vida la confianza y eficacia que necesitan para trabajar con muestras valiosas.
  • Capacidad de uno, dos y cuatro bloques para maximizar el procesamiento de muestras
  • Doble pantalla para facilitar la monitorización de temperatura y tiempo
  • La conectividad USB permite la trazabilidad de los datos
  • La cámara de bloques moldeada proporciona una excelente uniformidad de la temperatura
  • **Los bloques se venden por separado**
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tapón UE
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5 °C a 150 °C
Tipo Baño seco/bloque
Pantalla Digital, dual
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios de biología molecular, histología, clínicos, medioambientales e industriales
Incluye Tapa de bloque
N.º de bloques 1
Exactitud de temperatura ±0,3 °C
Uniformidad de temperatura ±0,2 °C
Anchura (imperial) 8,3 in
Anchura (métrico) 21 cm
Altura (imperial) 4,7 in
Altura (métrico) 12 cm
Peso (imperial) 7 lb
Peso (métrico) 3,2 kg
Tensión 230 V