Learn More
Corning™ Calentador de baño seco digital LSE™
Código de producto. 16824651 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
N.º de bloques:
1
2
Tensión:
230 V
230 V
Tipo de tapón:
Reino Unido
UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de bloques Tensión Tipo de tapón unitSize
16824651 1 230 V Reino Unido -
15795893 1 230 V UE cada uno
15703732 2 230 V UE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16824651 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 6877SB
Includes
Tapa de bloque
Los calentadores de baño seco digital LSE™ Corning™ están disponibles en configuraciones de un bloque, dos bloques o cuatro bloques y proporcionan una amplia escala de temperatura de hasta 150 °C, lo que hace que sean útiles para una gran variedad de aplicaciones de biología molecular, histología, clínicas, medioambientales y de laboratorios industriales.
The Corning Digital Dry Bath Heaters are available in single, dual, and four block configurations and provide a broad temperature range up to 150°C, which makes them useful for a variety of applications in molecular biology, histology, clinical, environmental, and industrial laboratories. They have been designed to incorporate the best combination of features including block capacity, dual displays, and an external temperature probe that gives life science researchers the confidence and efficiency they need when working with precious samples.
  • Single, dual, and four block capacity to maximize sample processing
  • Dual display allows for easy monitoring of temperature and time
  • USB connectivity enables traceability of data
  • Molded block chamber provides excellent temperature uniformity
  • **Blocks sold separately**
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de tapón Reino Unido
Intervalo de temperatura (métrico) Ambient +5° to 150°C
Tipo Baño seco/bloque
Pantalla Digital, dual
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios de biología molecular, histología, clínicos, medioambientales e industriales
Incluye Block lid
N.º de bloques 1
Exactitud de temperatura ±0,3 °C
Uniformidad de temperatura ±0,2 °C
Anchura (imperial) 8,3 in
Anchura (métrico) 21 cm
Altura (imperial) 4,7 in
Altura (métrico) 12 cm
Peso (imperial) 7 lb.
Peso (métrico) 3.2 kg
Tensión 230 V