missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LRRK2 Monoclonal Antibody (N231B/34), PerCP

Código de producto. 17838732
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17838732 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17838732 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA545643

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

81% identical in mouse, 80% identical in rat. <30% identity with LRRK1. 10 μg/mL of MA5-45643 was sufficient for detection of LRRK2/Dardarin in 20 μg of rat brain lysate by colorimetric immunoblot analysis using Goat anti-mouse IgG:HRP as the secondary antibody. Detects >200kDa. This antibody was formerly sold as clone S231B-34.

LRRK2 is a multidomain protein that includes a kinase domain, a GTPase domain, and a leucine-rich repeat (LRR) domain. Mutations in LRRK2 have been associated with Parkinson's disease. LRRK2 is a member of the leucine-rich repeat kinase family and encodes a protein with an ankryin repeat region, a leucine-rich repeat domain, a kinase domain, a DFG-like motif, a RAS domain, a GTPase domain, a MLK-like domain, and a WD40 domain. The protein is present largely in the cytoplasm but also associates with the mitochondrial outer membrane.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LRRK2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon N231B/34
Concentración 1 mg/mL
Conjugado PerCP
Formulación 2.48mM MES, 95.64mM phosphate with 0.5M EDTA and no preservative; pH 7.4
génica LRRK2
N.º de referencia del gen Q5S007
Alias de gen 4921513O20Rik; 9330188B09Rik; augmented in rheumatoid arthritis 17; AURA17; AW561911; BC 300-268; cI-46; D630001M17Rik; DARDARIN; DKFZp434H2111; FLJ45829; Gm927; leucine rich repeat kinase 2; leucine-rich repeat kinase 2; leucine-rich repeat serine/threonine-protein kinase 2; LRR kinase 2; LRRK 2; Lrrk2; LRRK-2; PARK8; RIPK7; ROCO2
Símbolos de los genes LRRK2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Fusion protein amino acids 841-960 of human LRRK2.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 120892, 300160
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.