missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LRRC50 Monoclonal Antibody (OTI2C4), TrueMAB™, OriGene
Descripción
The protein encoded by this gene is cilium-specific and is required for the stability of the ciliary architecture. It is involved in the regulation of microtubule-based cilia and actin-based brush border microvilli. Mutations in this gene are associated with primary ciliary dyskinesia-13.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LRRC50 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI2C4 |
| Concentración | 2.74 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | DNAAF1 |
| N.º de referencia del gen | Q6AYH9, Q8NEP3, Q9D2H9 |
| Alias de gen | CILD13, LRRC50, ODA7, swt |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?