missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LRRC50 Monoclonal Antibody (OTI3F9), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17591932
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17591932 30 μL 30 microlitros
17571932 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17591932

Marca: Origene Technologies TA504574S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LRRC50 Monoclonal antibody specifically detects LRRC50 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot

Spécification

Antígeno LRRC50
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3F9
Concentración 0.76 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica FXYD3
N.º de referencia del gen Q14802
Alias de gen 4930457P18Rik; CILD13; Dnaaf1; dynein (axonemal) assembly factor 1; dynein assembly factor 1, axonemal; dynein axonemal assembly factor 1; dynein, axonemal assembly factor 1; dynein, axonemal, assembly factor 1; hypothetical protein LOC386722; hypothetical protein LOC523187; leucine rich repeat containing 50; leucine-rich repeat-containing protein 50; LLRC50; LOW QUALITY PROTEIN: dynein assembly factor 1, axonemal; lrrc50; ODA7; outer row dynein assembly 7 homolog; RGD1310542; switch hitter; swt; testicular tissue protein Li 110; unm tm317b; zgc:56169
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human FXYD3 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5349
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.