Learn More
LRRC50 Monoclonal Antibody (OTI2C4), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200011972
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17501872 30 μL 30 microlitros
17581862 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17501872 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA504546S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
LRRC50 Monoclonal antibody specifically detects LRRC50 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot
Especificaciones
Antígeno LRRC50
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2C4
Concentración 2.74 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica NANP
N.º de referencia del gen Q8TBE9
Alias de gen 4930457P18Rik; CILD13; Dnaaf1; dynein (axonemal) assembly factor 1; dynein assembly factor 1, axonemal; dynein axonemal assembly factor 1; dynein, axonemal assembly factor 1; dynein, axonemal, assembly factor 1; hypothetical protein LOC386722; hypothetical protein LOC523187; leucine rich repeat containing 50; leucine-rich repeat-containing protein 50; LLRC50; LOW QUALITY PROTEIN: dynein assembly factor 1, axonemal; lrrc50; ODA7; outer row dynein assembly 7 homolog; RGD1310542; switch hitter; swt; testicular tissue protein Li 110; unm tm317b; zgc:56169
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human NANP produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 140838
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1