missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LRRC49 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15818683
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15818683 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15818683 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA570271

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

LRRC49 Polyclonal Antibody

LRRC49 Polyclonal Antibody for Western Blot

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LRRC49
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica LRRC49
N.º de referencia del gen Q8IUZ0
Alias de gen AI430817; AW050057; D430025H09Rik; leucine rich repeat containing 49; leucine-rich repeat-containing protein 49; Lrrc49; p79; PGs4; RGD1309466; Tubulin polyglutamylase complex subunit 4
Símbolos de los genes LRRC49
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the C-terminal region of human LRRC49.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54839
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.