Descripción
May be involved in the regulation of spermatogenesis and sperm maturation.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LRRC18 |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.39 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | LRRC18 |
| N.º de referencia del gen | Q8N456, Q9CQ07 |
| Alias de gen | LRRC18, UNQ933, UNQ9338, VKGE9338 |
| Símbolos de los genes | LRRC18 |
| Mostrar más |