Learn More
LRRC18 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16823055 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16823055 20 μL 20 microlitros
16813055 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16823055 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 245711AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
May be involved in the regulation of spermatogenesis and sperm maturation.
Especificaciones
Antígeno LRRC18
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.39 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica LRRC18
N.º de referencia del gen Q8N456, Q9CQ07
Alias de gen LRRC18, UNQ933, UNQ9338, VKGE9338
Símbolos de los genes LRRC18
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno LRRC18 Fusion Protein Ag20996
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 474354, 67580
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG