Learn More
LRRC18 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16813055 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16813055 150 μL 150 microlitros
16823055 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16813055
Marca: Proteintech 245711AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
May be involved in the regulation of spermatogenesis and sperm maturation.
Especificaciones
Antígeno LRRC18
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.39 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica LRRC18
N.º de referencia del gen Q8N456, Q9CQ07
Alias de gen LRRC18, UNQ933, UNQ9338, VKGE9338
Símbolos de los genes LRRC18
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno LRRC18 Fusion Protein Ag20996
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 474354, 67580
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG