Learn More
LRR 1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16868833 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16868833 150 μL 150 microlitros
16878833 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16868833
Marca: Proteintech 116281AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
May negatively regulate the 4-1BB-mediated signaling cascades which result in the activation of NK-kappaB and JNK1. Probable substrate recognition subunit of an ECS (Elongin BC- CUL2/5-SOCS-box protein) E3 ubiquitin-protein ligase complex which mediates the ubiquitination and subsequent proteasomal degradation of target proteins.
Especificaciones
Antígeno LRR 1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica LRR1
N.º de referencia del gen Q80VQ1, Q96L50
Alias de gen 4 1BBLRR, LRR 1, LRR repeat protein 1, LRR1, PPIL5
Símbolos de los genes Lrr1, Lrrc1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno LRR 1 Fusion Protein Ag2159
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 122769, 214345, 685860
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG