Learn More
LRPPRC Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30235010 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30235010 150 μL 150 microlitros
30234194 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30235010
Marca: Proteintech 676791IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
The LRPPRC antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human LRPPRC. This antibody recognizes human antigen. The LRPPRC antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno LRPPRC
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3H7E1
Concentración 1100 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CLONE-23970; GP130; LRP130; LSFC
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10128
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 130 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b