missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LRPPRC Mouse anti-Human, CoraLite 594, Clone: 3H7E1, Proteintech

Código de producto. 17204846 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17204846 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17204846

Proveedor: Proteintech CL59467679100UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LRPPRC (also called LRP130 or GP130) is a 130-kDa RNA-binding protein of the pentatricopeptide repeat family. LRPPRC localizes primarily to the mitochondria where it binds to poly(A) mRNA. It plays a role in translation or stability of mitochondrially encoded cytochrome c oxidase (COX) subunits. LRPPRC has also been shown to regulate nuclear gene transcription and to bind specific RNA molecules in both the nucleus and the cytoplasm. Mutations in LRPPRC gene are associated with the French-Canadian type of Leigh syndrome.

Especificaciones

Antígeno LRPPRC
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 3H7E1
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite 594
Especie del huésped Mouse
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10128
Especies diana Human, Mouse
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.