missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LRP2 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-21425CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
LRP2 Polyclonal antibody specifically detects LRP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| LRP2 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CoraFluor 1 | |
| calcium sensor protein, DBSlow-density lipoprotein receptor-related protein 2, EC 1.1.2.3, EC 3.4.21.9, Glycoprotein 330, GP330, Heymann nephritis antigen homolog, low density lipoprotein receptor-related protein 2, LRP-2, megalin | |
| Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human LRP2 | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 4036 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido