missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LRP130 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13210079
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
13210079 100 μL 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13210079

Marca: Invitrogen™ PA522034

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: H1299, HeLa, mouse brain. Predicted reactivity: Mouse (84%), Rat (85%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene encodes a deadenylase that functions as the catalytic subunit of the polyadenylate binding protein dependent poly(A) nuclease complex. The encoded protein is a magnesium dependent 3' to 5' exoribonuclease that is involved in the degradation of cytoplasmic mRNAs. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LRP130
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.36 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
génica LRPPRC
N.º de referencia del gen P42704, Q6PB66
Alias de gen 130 kDa leucine-rich protein; 3110001K13Rik; C76645; CLONE-23970; GP130; leucine rich pentatricopeptide repeat containing; leucine rich protein 157; leucine rich protein LRP130; leucine-rich pentatricopeptide repeat containing; leucine-rich PPR motif-containing protein, mitochondrial; leucine-rich PPR-motif containing; leucine-rich protein 157; LRP 130; LRP130; Lrp157; Lrpprc; LSFC; mitochondrial leucine-rich PPR motif-containing protein; rLRP157
Símbolos de los genes LRPPRC
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human LRP130. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10128, 72416
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.