missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
This gene encodes a protein with a leucine-rich repeat and a calponin homology domain. Polymorphism in this gene may be associated with susceptibility to knee osteoarthritis. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LRCH1 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.33 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | LRCH1 |
| N.º de referencia del gen | Q9Y2L9 |
| Alias de gen | CHDC1, KIAA1016, LRCH1, Neuronal protein 81 |
| Símbolos de los genes | LRCH1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?