Learn More
LRCH1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16803545 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16803545 20 μL 20 microlitros
16893535 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16803545 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 250171AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This gene encodes a protein with a leucine-rich repeat and a calponin homology domain. Polymorphism in this gene may be associated with susceptibility to knee osteoarthritis. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
Especificaciones
Antígeno LRCH1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica LRCH1
N.º de referencia del gen Q9Y2L9
Alias de gen CHDC1, KIAA1016, LRCH1, Neuronal protein 81
Símbolos de los genes LRCH1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno LRCH1 Fusion Protein Ag18728
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23143
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG