Learn More
WTW™ Celda de conductividad de 2 electrodos LR 925/01
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11745184
Change view
Click to view available options
Longitud del cable (métrico):
1,5 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud del cable (métrico) unitSize
11745184 1,5 m cada uno
1 options
Código de producto. 11745184 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 301720
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las celdas de medición de conductividad de la más alta calidad durante décadas. Estas son las bases de las nuevas celdas de medición de conductividad de IDS. Entre las ventajas de la tecnología IDS se incluyen la transferencia automática de la constante de celda y, por lo tanto, la exclusión de posibles entradas erróneas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 2 electrodos, grafito
Longitud del cable (métrico) 1,5 m
Intervalo de temperatura (métrico) 0°C a 100°C
Diámetro del cuerpo (métrico) 12 mm
Longitud (métrico) 120 mm