Learn More
IKA™ Recipiente de reactor LR 2000.2
Código de producto. 10498671 Tienda IKA Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para LR-2.ST y LR 2000 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10498671
Marca: IKA™ 0002509600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este recipiente para la optimización y reproducción de diversas reacciones químicas, mezcla y procesos de homogeneización. El recipiente de reactor LR 2000.1 IKA™ cuenta con conectores de vidrio de doble pared y de acción rápida y una válvula de descarga inferior.
  • Para sistemas LR-2.ST and LR 2000 V
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Para LR-2.ST y LR 2000 V
Tipo de producto Recipiente de reactor