Learn More
IKA™ Agitador de anclaje LR 2000.10
Código de producto. 10672372 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Agitador de anclaje
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
10672372 Agitador de anclaje cada uno
1 options
Código de producto. 10672372
Marca: IKA™ 0002508400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice este recipiente con sistemas IKA para la optimización y reproducción de diversas reacciones químicas, mezcla y procesos de homogeneización. El agitador de anclaje LR 2000.10 IKA™ cuenta con un raspador de PEEK y se puede usar con todos los reactores de laboratorio.
  • Con raspador de PEEK
  • Para todos los reactores de laboratorio
  • Compatible con los sistemas IKA LR-2.ST y LR 2000 V
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Para todos los reactores de laboratorio
Tipo de producto Agitador de anclaje