Descripción
- La temperatura de la fuente de calor, situada en la parte inferior del depósito, se controla en consonancia para alcanzar la temperatura establecida dentro del medio.
- Pantalla digital para controlar la velocidad y la temperatura
- También puede usarse con ULTRA-TURRAX™ T 25 digital (accesorio)
- Conectores de unión estándar en la tapa: 1 NS 29, 3 NS 14 para la adaptación flexible de otros equipos
- Válvula de vacío incluida con la entrega
- Agitador de áncora con rascadores de PTFE disponible (accesorio)
- Conectores para unir una fuente de refrigeración a la parte posterior del dispositivo
- Circuito de seguridad ajustable manual
- Cierre de seguridad integrado cuando se retira el depósito o la tapa de la base
- Este paquete incluye un sensor de temperatura PT 100.30 y el receptáculo correspondiente LR 1000.61 para la tapa.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 1000 ml |
| Temperatura máxima | 120 °C |
| Material | AISI 316L, 1.4571, vidrio borosilicatado 3.3, PTFE, PEEK, FKM |
| Tipo de tapón | Enchufe europeo |
| Incluye | LR 1000 básico, Conectores de unión estándar en la tapa: 1 NS 29,, 3 NS 14 para la adaptación flexible de otros equipos, Válvula de vacío |