Learn More
IKA™ Paquete básico LR 1000
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16248291 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe europeo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
16248291 Enchufe europeo cada uno
1 options
Código de producto. 16248291
Marca: IKA™ 0008040100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactor modular de laboratorio rentable utilizado para optimizar los procesos de reacción química, así como para aplicaciones de mezcla, dispersión y homogeneización a nivel de laboratorio. Diseñado especialmente para los requisitos de aplicaciones exclusivas que definen las industrias cosmética y farmacéutica.
  • La temperatura de la fuente de calor, situada en la parte inferior del depósito, se controla en consonancia para alcanzar la temperatura establecida dentro del medio.
  • Pantalla digital para controlar la velocidad y la temperatura
  • También puede usarse con ULTRA-TURRAX™ T 25 digital (accesorio)
  • Conectores de unión estándar en la tapa: 1 NS 29, 3 NS 14 para la adaptación flexible de otros equipos
  • Válvula de vacío incluida con la entrega
  • Agitador de áncora con rascadores de PTFE disponible (accesorio)
  • Conectores para unir una fuente de refrigeración a la parte posterior del dispositivo
  • Circuito de seguridad ajustable manual
  • Cierre de seguridad integrado cuando se retira el depósito o la tapa de la base
  • Este paquete incluye un sensor de temperatura PT 100.30 y el receptáculo correspondiente LR 1000.61 para la tapa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 1000 ml
Temperatura máxima 120 °C
Material AISI 316L, 1.4571, vidrio borosilicatado 3.3, PTFE, PEEK, FKM
Tipo de tapón Enchufe europeo
Incluye LR 1000 básico, Conectores de unión estándar en la tapa: 1 NS 29,, 3 NS 14 para la adaptación flexible de otros equipos, Válvula de vacío