missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LPTD Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17900463
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17900463 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17900463 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5144471

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

LPTD Polyclonal Antibody for Western Blot, ELISA

Together with LptE, is involved in the assembly of lipopolysaccharide (LPS) at the surface of the outer membrane. Contributes to n-hexane resistance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LPTD
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 3.34 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% Proclin 300; pH 7.4
génica lptD
N.º de referencia del gen P31554
Alias de gen imp; ostA; yabG
Símbolos de los genes lptD
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Escherichia coli (strain K12) LPTD protein.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 66671656
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.