missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LPO Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7087932 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16866723 20 μL 20 microlitros
16856723 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16866723

Marca: Proteintech 103761AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes an oxidoreductase secreted from salivary, mammary, and other mucosal glands that functions as a natural antibacterial agent. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Especificaciones

Antígeno LPO
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica LPO
N.º de referencia del gen P22079
Alias de gen lactoperoxidase, LPO, Salivary peroxidase, SAPX, SPO
Símbolos de los genes LPO
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4025, 76113
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.