missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LPO Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16866723 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Packungsgröße:
150 microlitros
20 microlitros
Artikelnummer. Cantidad unitSize
16866723 20 μL 20 microlitros
16856723 150 μL 150 microlitros
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16866723

Marke: Proteintech 103761AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes an oxidoreductase secreted from salivary, mammary, and other mucosal glands that functions as a natural antibacterial agent. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Spezifikation

Antígeno LPO
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica LPO
N.º de referencia del gen P22079
Alias de gen lactoperoxidase, LPO, Salivary peroxidase, SAPX, SPO
Símbolos de los genes LPO
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4025, 76113
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.