missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LPIN1 Monoclonal Antibody (OTI2C8), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200018320
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17546353 30 μL 30 microlitros
17526353 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17546353 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA806239S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LPIN1 Monoclonal antibody specifically detects LPIN1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno LPIN1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2C8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SPP1
N.º de referencia del gen P10451
Alias de gen 4631420P06; DKFZp781P1796; Fatty liver dystrophy protein; Fld; KIAA0188; lipin 1; Lipin1; lipin-1; LPIN1; mKIAA0188; PAP1; Phosphatidate phosphatase LPIN1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 17-314 of human SPP1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6696
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.