Learn More
Fisherbrand™ Quemadores de gas licuado Meker con conector Tétine
Código de producto. p-8013995 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de gas:
Butano, propano, LPG, LPG, Propane
Gas natural, metano, Natural Gas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de gas unitSize
11739806 Gas natural, metano, Natural Gas cada uno
11759806 Butano, propano, LPG, LPG, Propane cada uno
2 options
Código de producto. 11739806
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona una potencia de llama extremadamente fuerte para uso intensivo.
  • Llama ancha y regular
  • Excelente potencia calorífica
  • Asa de sujeción lateral
  • Abertura del quemador de 43 mm de anchura, 180 mm de altura
  • Tamaño de llama ajustable con 4 boquillas intercambiables
  • Fabricado con latón chapado en níquel
  • La parte superior del quemador está equipada con un cabezal de acero perforado, que emite múltiples llamas pequeñas pero grandes
Especificaciones
Tipo de producto Quemador industrial, Meker
Tipo de gas Gas natural, metano, Natural Gas
Descripción Consumo de 188 l/h.
Altura (métrico) 180 mm
Incluye Conector T-Tine
N.° por paquete 1 unidad