Learn More
Fisherbrand™ Quemadores de gas licuado Bunsen con conector NF atornillado G 1/2
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mechero TECLU |
| Tipo de gas | Butano, propano, LPG, LPG, Propane |
| Diámetro (métrico) | 13 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Vidrierías y soldaduras |
| Altura (métrico) | 150 mm |
| Incluye | Conector F atornillado G 0,5 |
| N.° por paquete | 1 unidad |