Learn More
VITLAB™ Frascos de lavado LPDE
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material | LDPE |
| Cantidad | Paquete de 12 |
| Diámetro (métrico) | 91 mm |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |