Learn More
Buerkle™ Frascos de lavado de seguridad de LDPE con válvula de ventilación a prueba de fugas
Tienda Bürkle ProductosDescripción
- Llenado seguro gracias a la apertura de cuello ancho de 39 mm de diámetro
- Impresión permanente según GHS con el nombre de sustancia en alemán, inglés, francés y español, pictogramas GHS y número de CAS
- Protección contra la luz de LDPE amarillo transparente
- Contenido de 500 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 mL |
| Color | Amarillo transparente |
| Material | LDPE |
| Color del tapón | Rojo |
| Closure Included | Sí |
| Tipo de producto | Frasco lavado de seguridad |
| Chemical Label | Etanol |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |