Learn More
LPCAT1 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 8B6E9, Proteintech
Código de producto. 16800706 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16800706 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16800706
Marca: Proteintech CL48866044100UL
Mouse Monoclonal Antibody
The LPCAT1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with fusion protein of human LPCAT1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The LPCAT1 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Especificaciones
Antígeno LPCAT1
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 8B6E9
Concentración 2000 μg/mL
Conjugado CoraLite 488
Especie del huésped Mouse
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79888
Especies diana Human, Rat, Mouse
Isotype IgG2b