missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LPAR6 Polyclonal Antibody

Código de producto. 15879153
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15879153 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15879153

Marca: Invitrogen™ PA570747

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This target displays homology in the following species: Cow: 100%; Dog: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Sheep: 100%; Zebrafish: 86%.

The protein encoded by this gene belongs to the family of G-protein coupled receptors, that are preferentially activated by adenosine and uridine nucleotides. This gene aligns with an internal intron of the retinoblastoma susceptibility gene in the reverse orientation. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LPAR6
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica LPAR6
N.º de referencia del gen P43657
Alias de gen 2610302I02Rik; ARWH1; G-protein coupled purinergic receptor P2Y5; HYPT8; LAH3; LPA receptor 6; LPA-6; LPA6 Receptor; LPAR6; Lysophosphatidic acid receptor 6; oleoyl-L-alpha-lysophosphatidic acid recepto-like protein; oleoyl-L-alpha-lysophosphatidic acid receptor; P2ry5; P2Y purinoceptor 5; P2Y5; purinergic receptor (family A group 5); purinergic receptor 5; purinergic receptor P2Y G protein-coupled protein 5; purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 5; RB intron encoded G-protein coupled receptor
Símbolos de los genes LPAR6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno synthetic peptide directed towards the C-terminal region of human LPAR6.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10161
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.