missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LPAR5/LPA5/GPR92 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NLS428
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
LPAR5/LPA5/GPR92 Polyclonal antibody specifically detects LPAR5/LPA5/GPR92 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| LPAR5/LPA5/GPR92 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 1.0 mg/mL | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 5 - 10 μg/mL | |
| G protein-coupled receptor 92, GPR92G-protein coupled receptor 92, GPR93G-protein coupled receptor 93, KPG_010, LPA receptor 5, LPA5LPA-5, lysophosphatidic acid receptor 5 | |
| Synthetic 16 amino acid peptide from C-terminus of human LPAR5/LPA5/GPR92. | |
| 0.05 mL | |
| GPCR | |
| 57121 | |
| Keep as concentrated solution. Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido