missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LP-211, MedChemExpress

Código de producto. 16474458
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16474458

Marca: Medchem Express HY111455

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress LP-211 is a selective and blood−brain barrier penetrant 5-HT7 receptor agonist, with a Ki of 0.58 nM, with high selectivity over 5-HT1A receptor (Ki, 188 nM) and D2 receptor (Ki, 142 nM).

LP-211 is a selective and blood−brain barrier penetrant 5-HT7 receptor agonist, with a Ki of 0.58 nM, with high selectivity over 5-HT1A receptor (Ki, 188 nM) and D2 receptor (Ki, 142 nM).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material LP-211
Forma física Oil
CAS 1052147-86-0
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H34N4O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (214.31 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (107.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1=CC=C(C#N)C=C1)CCCCCN2CCN(C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C4)CC2
Peso molecular (g/mol) 466.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.62
Porcentaje de pureza 99.55%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado