missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para LOX-1/OLR humano

Código de producto. 17155529
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
17155529 5 × 96 pruebas cada uno
15425093 96 pruebas 1 set
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17155529

Marca: Invitrogen™ EHOLR1X5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit de ELISA tipo sándwich

El ensayo ELISA para LOX-1 (OLR) humano cuantifica el LOX-1 hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el LOX-1 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para LOX-1 humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.

Este gen codifica un receptor de lipoproteínas de baja densidad que pertenece a la superfamilia de la lectina tipo C. Este gen se regula a través de la vía de señalización AMP cíclica. La proteína codificada se une, internaliza y degrada a la lipoproteína oxidada de baja densidad. Esta proteína puede estar implicada en la regulación de la apoptosis inducida por Fas. Esta proteína puede jugar un papel como receptor del eliminador. Las mutaciones de este gen se han asociado con la aterosclerosis, el riesgo de infarto de miocardio y pueden modificar el riesgo de alzhéimer. El empalme alternativo da lugar a múltiples variantes de transcripción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P78380
Intervalo del ensayo De 2,05 pg/ml a 500 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 2 pg/ml
Intervalo de calibración De 2 ng/ml a 500 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Estructura celular y proteínas de orgánulos
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta LOX-1 humano. Otras especies aún no determinadas.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 4973
Símbolo de gen CLEC8A,LOX1,LOXIN,SCARE1,SLOX1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Cromógeno, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cubiertas adhesivas para placas, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, Estándar, Solución de parada
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Matriz extracelular y adhesión celular
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo CLEC8A, LOX1, LOXIN, SCARE1, SLOX1
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.