Learn More
Buerkle™ Cable de descenso
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
100 m
25 m
50 m
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable (V2A)
Polipropileno
cobre
Diámetro exterior (métrico):
1,25 mm
2 mm
2,3 mm
4,5 mm
Descripción
- Buena resistencia química
- Para frascos de inmersión y cilindros de inmersión, carretes de tambor de accionamiento manual fabricados en distintos materiales
- Carga de tracción máx. hasta 10 kg
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cable de bajada |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreadores de inmersión y cilindros de inmersión |
| Longitud (métrico) | 25 m |