Learn More
Buerkle™ Cable de descenso
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
100 m
25 m
50 m
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable (V2A)
Polipropileno
cobre
Diámetro exterior (métrico):
1,25 mm
2 mm
2,3 mm
4,5 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Description
- Buena resistencia química
- Para frascos de inmersión y cilindros de inmersión, carretes de tambor de accionamiento manual fabricados en distintos materiales
- Carga de tracción máx. hasta 10 kg
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Cable de bajada |
| Material | cobre |
| Incluye | Bucle |
| Para utilizar con (aplicación) | Frascos de inmersión y cilindros de inmersión, tambores de accionamiento manual |
| Diámetro exterior (métrico) | 4,5 mm |
| Longitud (métrico) | 50 m |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction