Learn More
Buerkle™ Cable de descenso
Código de producto. 10408431 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
100 m
25 m
50 m
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable (V2A)
Polipropileno
cobre
Diámetro exterior (métrico):
1,25 mm
2 mm
2,3 mm
4,5 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10408431
Marca: Buerkle™ 53090305
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cable de descenso Buerkle™ para frascos de inmersión y cilindros de inmersión, a juego con los tambores de accionamiento manual fabricados en distintos materiales.
  • Buena resistencia química
  • Para frascos de inmersión y cilindros de inmersión, carretes de tambor de accionamiento manual fabricados en distintos materiales
  • Carga de tracción máx. hasta 10 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cable de bajada
Material Acero inoxidable (V2A)
Para utilizar con (aplicación) Muestreadores y cilindros de inmersión, tambores de accionamiento manual
Diámetro exterior (métrico) 1,25 mm
Longitud (métrico) 50 m