Descripción
- Buena resistencia química
- Para frascos de inmersión y cilindros de inmersión, carretes de tambor de accionamiento manual fabricados en distintos materiales
- Carga de tracción máx. hasta 10 kg
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cable de bajada |
| Material | Acero inoxidable (V2A) |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreadores y cilindros de inmersión, tambores de accionamiento manual |
| Diámetro exterior (métrico) | 1,25 mm |
| Longitud (métrico) | 10 m |