Learn More
Thermo Scientific LOWENSTEIN KIT 150MM TUBES
Marca:  Thermo Scientific 50128265
LOWENSTEIN KIT 150MM TUBES
Código de producto. 11839143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    228.00€
    215.00€ / cada uno
    Ahorro 13.00€
    5% Descuento