Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Frascos de pesaje de forma baja
Código de producto. p-8006055
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
15 ml
45 mL
Tamaño de la unidad:
6 PCS
cada uno
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11758104 10 ml paquete de 6
11768104 15 ml 6 PCS
11826174 45 mL cada uno
3 options
Código de producto. 11758104
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05565334
Solo quedan null
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Incluye Tapón de NS intercambiable con etiqueta de inscripción
Cantidad Paquete de 6
Número de tapón NS 34/12
Línea de productos Frasco
Tipo de producto Frasco de pesaje