Learn More
Thermo Scientific™ Low Profile Tubes and Domed Caps
Descripción
Ideales para aplicaciones que requieren volúmenes de reacción bajos, las tiras de tubos de perfil bajo Thermo Scientific™ son compatibles con bloques de cicladores de 0,2 ml.
El diseño de perfil bajo de los tubos en tiras de perfil bajo Thermo Scientific reduce el espacio muerto entre la tapa calentada del termociclador y la muestra. Esto elimina la condensación en la pared lateral del tubo, lo que evita la reducción del volumen en la PCR y aumenta la eficacia de la reacción. Los productos de perfil bajo Thermo Scientific se recomiendan especialmente para su uso con volúmenes de reacción por debajo de 20 µl.
Aspectos destacados:
PCR, qPCR y PCR en tiempo real
Certificaciones:
Certificado como material sin ADN, ARNasa ni ADNasa humanos.
Aspectos destacados:
- Adecuado para bloques de termociclador de 0,2 ml
- Capacidad máxima del tubo de 150 µl cuando está cerrado
- Perfil bajo que reduce el espacio muerto y aumenta la eficacia de la PCR.
- Lengüetas del extremo A–H etiquetadas.
- Los tapones ultra transparentes son ideales para qPCR
PCR, qPCR y PCR en tiempo real
Certificaciones:
Certificado como material sin ADN, ARNasa ni ADNasa humanos.
Certifications
Certificado como material sin ADN, ARNasa y ADNasa.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificación de ausencia de ADN y ARNasas |
| Color | Natural |
| Volumen de trabajo (métrico) | 0,1 mL |
| Volumen (métrico) | 0,15 mL |
| Cantidad | 120 |
| Para utilizar con (equipo) | Termocicladores |
| Material | Polipropileno |
| Velocidad de reacción | Perfil bajo |
| Tipo de tapón | Tapones abovedados |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |