Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de pH de bajo mantenimiento con cabeza de cierre de rosca
Código de producto. 10517481 Tienda SI Analytics Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
225 mm
320 mm
425 mm
Junta:
Diafragma cerámico
Diafragma de hueco anular KPG
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Junta unitSize
10517481 225 mm Diafragma de hueco anular KPG cada uno
10060031 120 mm Diafragma cerámico cada uno
10490602 120 mm Diafragma de hueco anular KPG cada uno
10181452 320 mm Diafragma de hueco anular KPG cada uno
10325581 425 mm Diafragma de hueco anular KPG cada uno
5 options
Código de producto. 10517481
Marca: SI Analytics™ 285111072
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice una alta precisión y estabilidad de las mediciones y una larga vida útil mientras mantiene una alta adaptabilidad en sus tareas de medición. El electrodo combinado de pH de bajo mantenimiento SI Analytics™ con cabeza de cierre de rosca es resistente, duradero y fácil de limpiar.
  • Electrodos de alta gama probados para tareas de medición exigentes
  • Sistema de referencia Silamid™ para una adquisición rápida y estable de valores medidos y para una mayor vida útil del electrodo
  • La máxima versatilidad de los electrodos de pH se logra gracias a una amplia selección de uniones, tipos y formas de vidrio de membrana, longitudes y diámetros de eje, juntas esmeriladas, conexiones de enchufe y sensores de temperatura integrados
  • Cada electrodo combinado de pH se suministra con un número de serie individual y un certificado de calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector Cabeza de cierre de rosca
Junta Diafragma de hueco anular KPG
Material Vidrio H
Intervalo de pH De 2 a 13
Tipo Electrodo combinado de pH de bajo mantenimiento
Referencia interna Silamid™
Membrana Cúpula
Modelo H 8281 Hd
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Longitud (métrico) 225 mm
Diámetro (métrico) 12 mm