Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de pH de bajo mantenimiento con cabeza de cierre de rosca
Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
225 mm
320 mm
425 mm
Junta:
Diafragma cerámico
Diafragma de hueco anular KPG
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Electrodo combinado de pH, tipo H8281HD, 120 mm de longitud, D = 12 mm, 0 ... + 100 °C
- Electrodo combinado de pH de bajo mantenimiento con cabeza de cierre de rosca
- Bajo mantenimiento, eje de vidrio, unión de hueco anular KPG
- Electrolito Referid™, sistema de referencia Silamid™, membrana de cúpula, vidrio H, cabezal de conexión, 120 mm de longitud, 12 mm Ø, 0...+ 100 °C, 2...13 pH
Especificaciones
Especificaciones
| Tipos de conector | Cabeza de cierre de rosca |
| Junta | Diafragma de hueco anular KPG |
| Material | Vidrio H |
| Intervalo de pH | De 2 a 13 |
| Tipo | Electrodo combinado de pH de bajo mantenimiento |
| Referencia interna | Silamid™ |
| Membrana | Cúpula |
| Modelo | H 8281 Hd |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Longitud (métrico) | 120 mm |
| Mostrar más |