Learn More
SI Analytics™ Electrodo combinado de pH de bajo mantenimiento con cabeza de cierre de rosca
Código de producto. 10181452 Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
225 mm
320 mm
425 mm
Junta:
Diafragma cerámico
Diafragma de hueco anular KPG
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10181452
Marca: SI Analytics™ 285111023
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice una alta precisión y estabilidad de las mediciones y una larga vida útil mientras mantiene una alta adaptabilidad en sus tareas de medición. El electrodo combinado de pH de bajo mantenimiento SI Analytics™ con cabeza de cierre de rosca es resistente, duradero y fácil de limpiar.
  • Electrodos de alta gama probados para tareas de medición exigentes
  • Sistema de referencia Silamid™ para una adquisición rápida y estable de valores medidos y para una mayor vida útil del electrodo
  • La máxima versatilidad de los electrodos de pH se logra gracias a una amplia selección de uniones, tipos y formas de vidrio de membrana, longitudes y diámetros de eje, juntas esmeriladas, conexiones de enchufe y sensores de temperatura integrados
  • Cada electrodo combinado de pH se suministra con un número de serie individual y un certificado de calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipos de conector Cabeza de cierre de rosca
Junta Diafragma de hueco anular KPG
Material Vidrio H
Intervalo de pH De 2 a 13
Tipo Electrodo combinado de pH de bajo mantenimiento
Referencia interna Silamid™
Membrana Cúpula
Modelo H 8381 HD
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 100 °C
Longitud (métrico) 320 mm
Diámetro (métrico) 12 mm