Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de circonio de perfil bajo
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Perfil bajo |
| Material | Circonio |
| Capacidad (métrico) | 55mL |
| Diámetro exterior (métrico) | 47mm |
| Altura (métrico) | 43mm |
| Product Type | Crisol de circonio |
| Diámetro de base (métrico) | 38mm |